Få mere at vide
2-Amino-5,6-dichloro-3,4-dihydroquinazoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5,6-dichloro-3,4-dihydroquinazoline |
| CAS | 444904-63-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8H7Cl2N3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5,6-Dichloro-1,4-dihydro-2-quinazolinamine, RL 603 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7Cl2N3/c9-5-1-2-6-4(7(5)10)3-12-8(11)13-6/h1-2H,3H2,(H3,11,12,13) |
| SMIL | NC1=Nc2ccc(Cl)c(Cl)c2CN1 |
| IUPAC navn | 5,6-dichloro-1,4-dihydroquinazolin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.07 |
| Vis mere |