missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-5,5-dimethyl-5,6-dihydro-4h-benzothiazol-7-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5,5-dimethyl-5,6-dihydro-4h-benzothiazol-7-one |
| CAS | 1629-95-4 |
| Molekylær formel | C9H12N2OS |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2OS/c1-9(2)3-5-7(6(12)4-9)13-8(10)11-5/h3-4H2,1-2H3,(H2,10,11) |
| SMIL | CC1(C)CC(=O)c2sc(N)nc2C1 |
| IUPAC navn | 2-amino-5,5-dimethyl-4,6-dihydro-1,3-benzothiazol-7-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.27 |
| Formel vægt | 196.067 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?