Få mere at vide
2-Amino-5-(4-(2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethoxy)benzyl)thiazol-4(5H)-one, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-(4-(2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethoxy)benzyl)thiazol-4(5H)-one |
| CAS | 105355-26-8 |
| Molekylær formel | C19H21N3O2S |
| MDL nummer | MFCD07368627 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | O=C1N=C(N)SC1CC2=CC=C(OCCC3=NC=C(CC)C=C3)C=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 355.45 |
| Procent renhed | 95% |