Få mere at vide
2-Amino-5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]-4(1H)-pyrimidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin-4-ol |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Amino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin-4-ol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O4/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-16-14(15)17-13(9)18/h5-7H,4H2,1-3H3,(H3,15,16,17,18) |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 291.1219 |
| Procent renhed | >95% |