Få mere at vide
2-amino-4-(trifluormethyl)pyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378936
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378936 500 mg 500mg
11388936 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11378936 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19548.ME
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106447-97-6
Molekylær formel C6H5F3N2
Molekylvægt (g/mol) 162.115
MDL nummer MFCD00077455
InChI nøgle RWGBXAQMUBGGKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-trifluoromethyl pyridine, 4-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 4-trifluoromethyl-pyridin-2-ylamine, 2-amino-4-trifluoromethylpyridine, 4-trifluoromethyl-2-pyridinamine, 4-trifluoromethyl-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 4-trifluoromethyl, 2-amino-4-trifluoromethyl-pyridine, pubchem2977
PubChem CID 2778315
IUPAC navn 4-(trifluormethyl)pyridin-2-amin
SMIL C1=CN=C(C=C1C(F)(F)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Smeltepunkt 71°C to 74°C
Mængde 500 mg
FN nummer UN2811
Beilstein 7869677
Formel vægt 162.11
Procent renhed 99%