Få mere at vide
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 95%
Artikelnummer. 15471106
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15471106 250 mg 250mg
15461106 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15471106 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54372.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 944401-57-4 | C12H16BF3N2O2 | 288.077 g/mol
2-Amino-4-(trifluormethyl)pyridin-5-boronsyre pinacol-ester anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Amino-4-(trifluormethyl)pyridin-5-boronsyre pinacol ester anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 944401-57-4
Molekylær formel C12H16BF3N2O2
Molekylvægt (g/mol) 288.077
MDL nummer MFCD12923420
InChI nøgle AHNBKJSRXQDYEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 2-amino-4-trifluoromethyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 6-amino-4-trifluoromethyl pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, 4-trifluoromethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 4-trifluoromethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridm-2-amine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl pyridin-2-amine
PubChem CID 57416499
IUPAC navn 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluormethyl)pyridin-2-amin
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2C(F)(F)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Mængde 250 mg
Beilstein 15519102
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 288.07
Procent renhed 95%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.