Få mere at vide
2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| CAS | 1483-54-1 |
| Molekylær formel | C8H5F3N2 |
| MDL nummer | MFCD04974124 |
| Mængde | 10 g |
| SMIL | N#CC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1N |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.13 |
| Procent renhed | 98% |