Få mere at vide
2-Amino-4-(trifluormethyl)benzenethiol hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30320480
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30320480 5 g
1 options
Artikelnummer. 30320480 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6293305G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzenethiol Hydrochloride
CAS 4274-38-8
Molekylær formel C7H6F3NS . HCl
Mængde 5 g
Synonym 3-Amino-4-mercaptobenzotrifluoride Hydrochloride, 4-Trifluoromethyl-2-aminothiophenol Hydrochloride, 2-Amino-α,α,α-trifluoro-p-toluenethiol Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H6F3NS.ClH/c8-7(9,10)4-1-2-6(12)5(11)3-4;/h1-3,12H,11H2;1H
SMIL SC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1N.[H]Cl
IUPAC navn 2-Amino-4-(trifluormethyl)benzenethiol Hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 229.65
Formel vægt 229