Få mere at vide
2-Amino-4-thiazoleglyoxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4-thiazoleglyoxylic Acid |
| CAS | 73150-67-1 |
| Molekylær formel | C5H4N2O3S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Amino-alpha-oxo-4-thiazoleacetic Acid, (2-Amino-4-thiazolyl)glyoxylic Acid, 2-(2-Aminothiazol-4-yl)glyoxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N2O3S/c6-5-7-2(1-11-5)3(8)4(9)10/h1H,(H2,6,7)(H,9,10) |
| SMIL | OC(=O)C(=O)C1=CSC(=N)N1 |
| IUPAC navn | 2-(2-imino-3H-1,3-thiazol-4-yl)-2-oxoacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.16 |
| Formel vægt | 171.9943 |