Få mere at vide
2-Amino-4-thiazoleddikesyre, 97%
Artikelnummer. 11435547
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435547 25 g 25g
11445547 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23534.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
CAS: 29676-71-9 | C5H6N2O2S | 158,175 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29676-71-9
Molekylær formel C5H6N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 158.175
MDL nummer MFCD00010068
InChI nøgle DYCLHZPOADTVKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-thiazoleacetic acid, 2-2-aminothiazol-4-yl acetic acid, 2-aminothiazol-4-acetic acid, 2-aminothiazole-4-yl acetic acid, 4-thiazoleacetic acid, 2-amino, 2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 2-aminothiazole-4-yl-acetic acid, 2-aminothiazole-4-acetic acid, unii-qsh3o4tnjt, 2-2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetic acid
PubChem CID 34665
IUPAC navn 2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)eddikesyre
SMIL C1=C(N=C(S1)N)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-thiazoleacetic acid
Smeltepunkt ∼130°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 127415
Formel vægt 158.18
Procent renhed 97%