Få mere at vide
2-Amino-4-tert-butylthiazol, 98%
Artikelnummer. 11458076
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11458076 1 g 1g
11468076 5 g 5g
11478076 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458076 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14115.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
CAS: 74370-93-7 | C7H12N2S | 156,247 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74370-93-7
Molekylær formel C7H12N2S
Molekylvægt (g/mol) 156.247
MDL nummer MFCD00051644
InChI nøgle CUWZBHVYLVGOAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-tert-butylthiazole, 4-tert-butylthiazol-2-ylamine, 4-tert-butyl thiazol-2-amine, 4-tert-butyl-thiazol-2-ylamine, 2-amino-4-t-butylthiazole, 4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-tert-butylthiazol-2-amine, 4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-ylamine, 2-thiazolamine, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butyl-1,3-thiazole-2-ylamine
PubChem CID 2734202
IUPAC navn 4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-amin
SMIL CC(C)(C)C1=CSC(=N1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-tert-butylthiazole
Smeltepunkt 98°C to 103°C
Mængde 1 g
Beilstein 114270
Formel vægt 156.26
Procent renhed 98%