Få mere at vide
2-amino-4-phenylthiazol, 98%
Artikelnummer. 11468397
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11468397 5 g 5g
11458397 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11468397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18488.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2010-06-2 | C9H8N2S | 176,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2010-06-2
Molekylær formel C9H8N2S
Molekylvægt (g/mol) 176.24
MDL nummer MFCD00039680
InChI nøgle PYSJLPAOBIGQPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenylthiazol-2-amine, 2-amino-4-phenylthiazole, phenthiazamine, 2-thiazolamine, 4-phenyl, 4-phenyl-2-thiazolamine, thiazole, 2-amino-4-phenyl, 4-phenyl-thiazol-2-ylamine, 4-phenyl-2-thiazolylamine, 2-amino-4-phenyl-1,3-thiazole, 4-phenyl-2-aminothiazole
PubChem CID 40302
IUPAC navn 4-phenyl-1,3-thiazol-2-amin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CSC(=N2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-phenylthiazole
Smeltepunkt 148 °C til 152 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 128609
Formel vægt 176.24
Procent renhed 98%