Få mere at vide
2-Amino-4-phenylthiazole, 98%
Artikelnummer. 11458397
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11458397 1 g 1g
11468397 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11458397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18488.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2010-06-2 | C9H8N2S | 176.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2010-06-2
Molekylær formel C9H8N2S
Molekylvægt (g/mol) 176.24
MDL nummer MFCD00039680
InChI nøgle PYSJLPAOBIGQPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenylthiazol-2-amine, 2-amino-4-phenylthiazole, phenthiazamine, 2-thiazolamine, 4-phenyl, 4-phenyl-2-thiazolamine, thiazole, 2-amino-4-phenyl, 4-phenyl-thiazol-2-ylamine, 4-phenyl-2-thiazolylamine, 2-amino-4-phenyl-1,3-thiazole, 4-phenyl-2-aminothiazole
PubChem CID 40302
IUPAC navn 4-phenyl-1,3-thiazol-2-amin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CSC(=N2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-phenylthiazole
Smeltepunkt 148°C to 152°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 128609
Formel vægt 176.24
Procent renhed 98%