Få mere at vide
2-Amino-4-phenylphenol, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11995311 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. 11995311
Brand: Thermo Scientific Acros 439930010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-phenylphenol
CAS 1134-36-7
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 208.5°C to 209°C
Farve White to Brown
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C12H11NO
Mængde 1 g
Synonym 3-amino-4-hydroxybiphenyl, 3-aminobiphenyl-4-ol, 3-amino-1,1'-biphenyl-4-ol, 2-hydroxy-5-phenylaniline, 4-biphenylol, 3-amino, 1,1'-biphenyl-4-ol, 3-amino, phenol, 2-amino-4-phenyl, 2-amino-4-phenyl-phenol, 2-azanyl-4-phenyl-phenol
InChI nøgle IGIDZGNPFWGICD-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=C(C=C2)O)N
IUPAC navn 2-amino-4-phenylphenol
Molekylvægt (g/mol) 185.22
PubChem CID 14562
Formel vægt 185.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-4-phenylphenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.