Få mere at vide
2-Amino-4-(p-tolyl)thiazol, 98%
Artikelnummer. 11363287
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11363287 5 g 5g
11353287 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13863.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
CAS: 2103-91-5 | C10H10N2S | 190,264 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2103-91-5
Molekylær formel C10H10N2S
Molekylvægt (g/mol) 190.264
MDL nummer MFCD00170264
InChI nøgle ARLHWYFAPHJCJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methylphenyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-p-tolyl thiazol-2-amine, 2-amino-4-p-tolyl thiazole, 4-p-tolyl-thiazol-2-ylamine, 4-p-tolyl thiazol-2-ylamine, 4-4-methylphenyl-2-thiazolamine, 4-p-tolylthiazol-2-amine, 4-4-methylphenyl-1,3-thiazole-2-ylamine, 2-amino-4-4-methylphenyl thiazole, 4-4-methylphenyl-1,3-thiazol-2-ylamine
PubChem CID 244066
IUPAC navn 4-(4-methylphenyl)-1,3-thiazol-2-amin
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C2=CSC(=N2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-(p-tolyl)thiazole
Smeltepunkt 134 °C til 138 °C
Mængde 5 g
Beilstein 143563
Formel vægt 190.27
Procent renhed 98%