Få mere at vide
2-Amino-4-nitrophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-5-nitroaniline |
| CAS | 99-57-0 |
| Molekylær formel | C6 H6 N2 O3 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Phenol, 2-amino-4-nitro- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Amino-4-nitrophenol (ACI), 1-Amino-2-hydroxy-5-nitrobenzene, 1-Hydroxy-2-amino-4-nitrobenzene, 2-Hydroxy-5-nitroaniline, 4-Nitro-2-amino-1-hydroxybenzene, 4-Nitro-2-aminophenol, 5-Nitro-2-hydroxyaniline, C.I. 76530, NSC 4664, p-Nitro-o-aminophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H,7H2 |
| SMIL | Nc1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-amino-4-nitrophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.12 |
| Formel vægt | 154.0378 |