Få mere at vide
2-Amino-4-nitrophenol, 99%
Artikelnummer. 10747202 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
250 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10747202 50 g Glass bottle 50g
10178892 25 g Glass bottle 25g
10330664 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10747202 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 400890500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 99-57-0 | C6H6N2O3 | 154.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-57-0
Molekylær formel C6H6N2O3
Molekylvægt (g/mol) 154.13
MDL nummer MFCD00007695
InChI nøgle VLZVIIYRNMWPSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-nitroaniline, phenol, 2-amino-4-nitro, 4-nitro-2-aminophenol, p-nitro-o-aminophenol, 4-nitro-2-aminofenol, p-nitroaminofenol, 3-amino-4-hydroxynitrobenzene, 1-nitro-3-amino-4-hydroxybenzene, rodol 42, 2-amino-4-nitrofenol
PubChem CID 3613389
ChEBI CHEBI:82383
IUPAC navn 2-amino-4-nitrophenol
SMIL NC1=CC(=CC=C1O)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-nitrophenol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 143.0°C
Flammepunkt 100°C
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Mængde 50 g
Beilstein 13, II, 192
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: very soluble in ethyl alcohol, soluble in ether, methyl alcohol, hot benzene,, acetic acid
Formel vægt 154.12
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-4-nitrophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.