Få mere at vide
2-Amino-4-nitrophenol, 97%, Maybridge
Artikelnummer. 10717305
Skift visning
50g; 50g
Artikelnummer.
10717305 50g; 50g
1 options
Artikelnummer. 10717305 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01488EE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-nitrophenol
CAS 99-57-0
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C6H6N2O3
MDL nummer MFCD00007695
Mængde 50 g
Synonym 2-hydroxy-5-nitroaniline, phenol, 2-amino-4-nitro, 4-nitro-2-aminophenol, p-nitro-o-aminophenol, 4-nitro-2-aminofenol, p-nitroaminofenol, 3-amino-4-hydroxynitrobenzene, 1-nitro-3-amino-4-hydroxybenzene, rodol 42, 2-amino-4-nitrofenol
InChI nøgle VLZVIIYRNMWPSN-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=CC(=CC=C1O)[N+]([O-])=O
IUPAC navn 2-amino-4-nitrophenol
Molekylvægt (g/mol) 154.13
PubChem CID 3613389
ChEBI CHEBI:82383
Formel vægt 154.12
Procent renhed 97%