Få mere at vide
2-amino-4-methylthiophen-3-carboxamid, 98%
Artikelnummer. 11490511
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490511 5 g 5g
11480511 1 g 1g
11400521 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490511 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20043.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 4651-97-2 | C6H8N2OS | 156,203 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4651-97-2
Molekylær formel C6H8N2OS
Molekylvægt (g/mol) 156.203
MDL nummer MFCD00052594
InChI nøgle AXLIJQRGPVJGSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methyl-3-thiophenecarboxamide, 3-thiophenecarboxamide, 2-amino-4-methyl, acmc-20a2ps, maybridge1_003931, 2-amino-4-methyl-thiophen-3-carboxamid, 2-amino-4-methyl-3-thiophene carboxamide, 2-azanyl-4-methyl-thiophene-3-carboxamide, 2-amino-4-methyl-thiophene-3-carboxylic acid amide
PubChem CID 293810
IUPAC navn 2-amino-4-methylthiophen-3-carboxamid
SMIL CC1=CSC(=C1C(=O)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide
Smeltepunkt 173 °C til 175 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 156.2
Procent renhed 98%