Få mere at vide
2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide, 98%
Artikelnummer. 11480511
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480511 1 g 1g
11490511 5 g 5g
11400521 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480511 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20043.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4651-97-2 | C6H8N2OS | 156.203 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4651-97-2
Molekylær formel C6H8N2OS
Molekylvægt (g/mol) 156.203
MDL nummer MFCD00052594
InChI nøgle AXLIJQRGPVJGSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methyl-3-thiophenecarboxamide, 3-thiophenecarboxamide, 2-amino-4-methyl, acmc-20a2ps, maybridge1_003931, 2-amino-4-methyl-thiophen-3-carboxamid, 2-amino-4-methyl-3-thiophene carboxamide, 2-azanyl-4-methyl-thiophene-3-carboxamide, 2-amino-4-methyl-thiophene-3-carboxylic acid amide
PubChem CID 293810
IUPAC navn 2-amino-4-methylthiophen-3-carboxamid
SMIL CC1=CSC(=C1C(=O)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide
Smeltepunkt 173 °C til 175 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 156.2
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.