Få mere at vide
2-Amino-4-methylthiazole, 98+%
Artikelnummer. 11422627
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422627 5 g 5g
11432627 25 g 25g
11442627 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14847.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1603-91-4 | C4H6N2S | 114.166 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1603-91-4
Molekylær formel C4H6N2S
Molekylvægt (g/mol) 114.166
MDL nummer MFCD00005329
InChI nøgle OUQMXTJYCAJLGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methylthiazole, 4-methylthiazol-2-amine, 2-thiazolamine, 4-methyl, 2-amino-4-methylthiazol, 4-methyl-2-thiazolamine, 4-methyl-2-thiazolylamine, 2-amino-4-methyl-1,3-thiazole, normotiroide, thiazole, 2-amino-4-methyl, 4-methyl-2-aminothiazole
PubChem CID 74143
ChEBI CHEBI:39753
IUPAC navn 4-methyl-1,3-thiazol-2-amin
SMIL CC1=CSC(=N1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-methylthiazole
Smeltepunkt 42°C to 46°C
Kogepunkt 231°C to 233°C
Flammepunkt 107°C (224°F)
Lugt Characteristic
Mængde 5 g
Beilstein 107890
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,450
Formel vægt 114.17
Procent renhed ≥98%