Få mere at vide
2-Amino-4-methylpyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4-methylpyrimidine |
| CAS | 108-52-1 |
| Molekylær formel | C5H7N3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Methyl-2-pyrimidinamine, 2-Amino-6-methylpyrimidine, 4-Methyl-2-aminopyrimidine, 6-Methyl-2-pyrimidinamine, NSC 1939 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3/c1-4-2-3-7-5(6)8-4/h2-3H,1H3,(H2,6,7,8) |
| SMIL | Cc1ccnc(N)n1 |
| IUPAC navn | 4-methylpyrimidin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 109.13 |
| Formel vægt | 109.064 |