Få mere at vide
2-Amino-4-methylpyrimidine, TRC
Artikelnummer. 30327937
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30327937 5 g
1 options
Artikelnummer. 30327937
Brand: Toronto Research Chemicals TRCA6162305G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-methylpyrimidine
CAS 108-52-1
Molekylær formel C5H7N3
Mængde 5 g
Synonym 4-Methyl-2-pyrimidinamine, 2-Amino-6-methylpyrimidine, 4-Methyl-2-aminopyrimidine, 6-Methyl-2-pyrimidinamine, NSC 1939
InChI formel InChI=1S/C5H7N3/c1-4-2-3-7-5(6)8-4/h2-3H,1H3,(H2,6,7,8)
SMIL Cc1ccnc(N)n1
IUPAC navn 4-methylpyrimidin-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 109.13
Formel vægt 109.064