Få mere at vide
2-Amino-4-methylpyrimidine, 97%
Artikelnummer. 11429200
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429200 10 g 10g
11439200 50 g 50g
11449200 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429200 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16081.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108-52-1 | C5H7N3 | 109.132 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-52-1
Molekylær formel C5H7N3
Molekylvægt (g/mol) 109.132
MDL nummer MFCD00006101
InChI nøgle GHCFWKFREBNSPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methylpyrimidine, 2-pyrimidinamine, 4-methyl, 6-methyl-2-pyrimidinamine, pyrimidine, 2-amino-4-methyl, 4-methyl-2-pyrimidinamine, 2-amino-4-methyl-pyrimidine, 4-methylpyrimidin-2-ylamine, 4-methylpyrimidine-2-ylamine, 4-methyl-pyrimidin-2-ylamine, 2-amino-6-methylpyrimidine
PubChem CID 7939
IUPAC navn 4-methylpyrimidin-2-amin
SMIL CC1=NC(=NC=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-methylpyrimidine
Smeltepunkt 158°C to 161°C
Mængde 10 g
Beilstein 108506
Formel vægt 109.13
Procent renhed 98%