Få mere at vide
2-Amino-4-methylpyrimidin-5-boronsyre pinacolester, 96%
Artikelnummer. 15421116
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15421116 250 mg 250mg
15411116 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15421116 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54375.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 944401-55-2 | C11H18BN3O2 | 235,09 g/mol
2-Amino-4-methylpyrimidin-5-boronsyre pinacol ester anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Amino-4-methylpyrimidin-5-boronsyre pinacol ester anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 944401-55-2
Molekylær formel C11H18BN3O2
Molekylvægt (g/mol) 235.09
MDL nummer MFCD18072554
InChI nøgle SYJMHOBGFXCKRG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 52987906
IUPAC navn 4-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-amin
SMIL CC1=NC(N)=NC=C1B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-methylpyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Mængde 250 mg
Synonym 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 4-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyrimidin-2-ylamine, 2-amino-4-methylpyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 4-methyl-2-aminopyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2-amino-4-methylpyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester, 4-methyl-5-4, 4,5,5-tetramethyl 1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine-2-ylamine, 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine-2-ylamine
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 235.09
Procent renhed 96%