Få mere at vide
2-Amino-4-methylpyridine, 98%
Artikelnummer. 11349689
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349689 25 g 25g
11462237 100 g 100g
11472237 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11349689 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14177.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 695-34-1 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
2-Amino-4-methylpyridin er blevet anvendt i syntesen af 2-amino-4-methylpyridinium-2-hydroxybenzoat. Det er potent inhibitor af NOS2 (iNOS) in vitro. Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Amino-4-methylpyridin er blevet brugt i syntesen af 2-amino-4-methylpyridinium-2-hydroxybenzoat. Det er potent inhibitor af NOS2 (iNOS) in vitro. Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i
vand (41 mg/ml ved 20 °C), lavere alkoholer (let), chloroform, ethylacetat og DMF.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med oxidationsmidler og fugt. Opbevares under tør inert gas. Beskyt mod fugt og vand. Opbevares ved -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 695-34-1
Molekylær formel C6H8N2
Molekylvægt (g/mol) 108.144
MDL nummer MFCD00006321
InChI nøgle ORLGLBZRQYOWNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methylpyridine, 2-amino-4-picoline, 2-pyridinamine, 4-methyl, ascensil, 4-methyl-2-pyridinamine, 4-methyl-2-pyridylamine, 4-methyl-2-aminopyridine, 4-picoline, 2-amino, w 45 raschig, aminton
PubChem CID 1533
IUPAC navn 4-methylpyridin-2-amin
SMIL CC1=CC(=NC=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-methylpyridine
Smeltepunkt 97°C to 101°C
Kogepunkt 231°C
Flammepunkt 118°C (244°F)
Lugt Unpleasant
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 107066
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,466
Opløselighedsinformation Soluble in water (41mg/ml at 20°C),lower alcohols (slightly),chloroform,ethyl acetate,and DMF.
Formel vægt 108.14
Procent renhed 98%