Få mere at vide
2-Amino-4-methylphenylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11996041 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11996041 1 g 1g
11916051 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11996041 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444530010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 863578-36-3
Molekylær formel C13H20BNO2
Molekylvægt (g/mol) 233.12
InChI nøgle PEXRISJTWBBZRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methylphenylboronic acid, pinacol ester, 5-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-amino-4-methylphenylboronic acid pinacol ester, pexrisjtwbbzry-uhfffaoysa-n, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-5-methylphenylamine, 5-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenylamine, 5-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenylamine, benzenamine,5-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-methyl-2--4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline
PubChem CID 17750209
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-methylphenylboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 48°C to 50°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 233.12
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-4-methylphenylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.