Få mere at vide
2-amino-4-methylphenol, TRC
Artikelnummer. 30347435
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30347435 10 g
1 options
Artikelnummer. 30347435 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA89814510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-methylphenol
CAS 95-84-1
Molekylær formel C7H9NO
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H9NO/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4,9H,8H2,1H3
SMIL Cc1ccc(O)c(N)c1
IUPAC navn 2-amino-4-methylphenol
Molekylvægt (g/mol) 123.15
Formel vægt 123.0684