Få mere at vide
2-Amino-4-methylphenol, 98%
Artikelnummer. p-7024599
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11444117
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19546.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 95-84-1 | C7H9NO | 123.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-84-1
Molekylær formel C7H9NO
Molekylvægt (g/mol) 123.16
MDL nummer MFCD00007699
InChI nøgle ZMXYNJXDULEQCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-p-cresol, 2-hydroxy-5-methylaniline, phenol, 2-amino-4-methyl, 3-amino-4-hydroxytoluene, 6-hydroxy-m-toluidine, 4-methyl-2-aminophenol, 5-methyl-2-hydroxyaniline, 2-amino-4-cresol, p-cresol, 2-amino, 2-amino-4-methyl-phenol
PubChem CID 7264
IUPAC navn 2-amino-4-methylphenol
SMIL CC1=CC=C(O)C(N)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-methylphenol
Smeltepunkt 134°C to 138°C
Mængde 50 g
Beilstein 606494
Formel vægt 123.16
Procent renhed 98%