Få mere at vide
2-Amino-4-methylphenol, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4-methylphenol |
| Smeltepunkt | 134 °C til 138 °C |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 606494 |
| Formel vægt | 123.16 |
| Procent renhed | 98% |