Få mere at vide
2-Amino-4-methylimidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4-methylimidazole |
| CAS | 6653-42-5 |
| Molekylær formel | C4H7N3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 5-Methyl-1H-imidazol-2-amine, 2-Amino-4(or 5)-methyl-imidazole, 4-Methyl-1H-imidazol-2-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7N3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h2H,1H3,(H3,5,6,7) |
| SMIL | NC1=NC=C(C)N1 |
| IUPAC navn | 5-methyl-1H-imidazol-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 97.12 |
| Formel vægt | 97.06 |