Få mere at vide
2-Amino-4-methylbenzothiazole, 98%
Artikelnummer. 11419772
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419772 5 g 5g
11429772 25 g 25g
11439772 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419772 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10822.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1477-42-5 | C8H8N2S | 164.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1477-42-5
Molekylær formel C8H8N2S
Molekylvægt (g/mol) 164.23
MDL nummer MFCD00005793
InChI nøgle GRIATXVEXOFBGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methylbenzothiazole, 4-methylbenzo d thiazol-2-amine, 2-benzothiazolamine, 4-methyl, 4-methyl-2-aminobenzothiazole, 4-methyl-2-benzothiazolamine, benzothiazole, 2-amino-4-methyl, 4-methylbenzothiazol-2-ylamine, 2-amino-4-methyl benzothiazole, 4-methyl-2-aminobenzothiozole, unii-45v5f1b9z8
PubChem CID 15132
IUPAC navn 4-methyl-1,3-benzothiazol-2-amin
SMIL CC1=C2N=C(N)SC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-methylbenzothiazole
Smeltepunkt 137°C to 139°C
Mængde 5 g
Beilstein 129346
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 164.22
Procent renhed 98%