Få mere at vide
2-amino-4-methylbenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30316782
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30316782 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30316782 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA614578100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-methylbenzoic Acid
CAS 2305-36-4
Molekylær formel C8H9NO2
Mængde 100 mg
Synonym 2-Amino-4-methylbenzoic Acid, 2-Amino-p-toluic Acid, 4-Methylanthranilic Acid, NSC 39155
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMIL Cc1ccc(C(=O)O)c(N)c1
IUPAC navn 2-amino-4-methylbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 151.16
Formel vægt 151.0633