Få mere at vide
2-amino-4-methyl-5-nitropyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
2-amino-4-methyl-5-nitropyridin blev brugt i fremstillingen af matrixblanding, der var nødvendig for at studere nye tekniske udviklinger til direkte vævsanalyse af peptider.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
2-amino-4-methyl-5-nitropyridin blev brugt i fremstillingen af matrixblanding, der var nødvendig for at studere nye tekniske udviklinger til direkte vævsanalyse af peptider.
Opløselighed
Opløselig i DMSO.
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og velventileret sted. Opbevar den væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4-methyl-5-nitropyridine |
| Smeltepunkt | 223 °C til 225 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 137695 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i DMSO. |
| Formel vægt | 153.14 |
| Procent renhed | 98% |