Få mere at vide
2-amino-4-methyl-5-nitropyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355575
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11355575 1 g 1g
11365575 5 g 5g
11375575 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11355575 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19729.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 21901-40-6 | Molekylformel: C6H7N3O2 | Molekylvægt: 153,141 g/mol
2-amino-4-methyl-5-nitropyridin blev brugt i fremstillingen af matrixblanding, der var nødvendig for at studere nye tekniske udviklinger til direkte vævsanalyse af peptider.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
2-amino-4-methyl-5-nitropyridin blev brugt i fremstillingen af matrixblanding, der var nødvendig for at studere nye tekniske udviklinger til direkte vævsanalyse af peptider.
Opløselighed
Opløselig i DMSO.
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og velventileret sted. Opbevar den væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21901-40-6
Molekylær formel C6H7N3O2
Molekylvægt (g/mol) 153.141
MDL nummer MFCD00010692
InChI nøgle GRBBNZYMXKTQAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine, 2-amino-5-nitro-4-picoline, 2-amino-4-methyl-5-nitro pyridine, 4-methyl-5-nitro-2-pyridinamine, 4-methyl-5-nitro-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 4-methyl-5-nitro, 4-methyl-5-nitro-pyridin-2-ylamine, 2-amino-5-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-5-nitropyridin-2-amin, 2-amino-5-nitro-4-picoline 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine
PubChem CID 243165
IUPAC navn 4-methyl-5-nitropyridin-2-amin
SMIL CC1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-methyl-5-nitropyridine
Smeltepunkt 223 °C til 225 °C
Mængde 1 g
Beilstein 137695
Opløselighedsinformation Opløselig i DMSO.
Formel vægt 153.14
Procent renhed 98%