Få mere at vide
2-amino-4-methyl-3-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352797
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352797 5 g 5g
11342797 1 g 1g
11362797 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11352797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15841.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6635-86-5 | C6H7N3O2 | 153.141 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6635-86-5
Molekylær formel C6H7N3O2
Molekylvægt (g/mol) 153.141
MDL nummer MFCD00006315
InChI nøgle IKMZGACFMXZAAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methyl-3-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-4-picoline, 2-pyridinamine, 4-methyl-3-nitro, 2-amino-3-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 4-methyl-3-nitro-2-pyridylamine, 4-methyl-3-nitro-2-pyridinamine, 4-methyl-3-nitro-2-aminopyridine, 4-methyl-3-nitropyridin-2-amin, 4mrz
PubChem CID 243166
IUPAC navn 4-methyl-3-nitropyridin-2-amin
SMIL CC1=C(C(=NC=C1)N)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-methyl-3-nitropyridine
Smeltepunkt 134°C to 138°C
Mængde 5 g
Beilstein 139111
Formel vægt 153.14
Procent renhed 97%