missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-4-methoxypyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4-methoxypyridine |
| CAS | 10201-73-7 |
| Molekylær formel | C6H8N2O |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | (4-Methoxypyridin-2-yl)amine, 4-(Methyloxy)-2-pyridinamine, 4-Methoxy-2-aminopyridine, 4-Methoxypyridin-2-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O/c1-9-5-2-3-8-6(7)4-5/h2-4H,1H3,(H2,7,8) |
| SMIL | COc1ccnc(N)c1 |
| IUPAC navn | 4-methoxypyridin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.14 |
| Formel vægt | 124.0637 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?