Få mere at vide
2-Amino-4-methoxyphenol, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4-methoxyphenol |
| Smeltepunkt | 135 °C til 137 °C |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 139.16 |
| Procent renhed | 97% |