Få mere at vide
2-Amino-4-methoxyphenol, 97%
Artikelnummer. 15416577
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15416577 1 g 1g
15426577 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33724.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 20734-76-3 | C7H9NO2 | 139,154 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20734-76-3
Molekylær formel C7H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 139.154
MDL nummer MFCD06616911
InChI nøgle TUADYTFWZPZZTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methoxy-phenol, 2-hydroxy-5-methoxyaniline, phenol, 2-amino-4-methoxy, 4-methoxy-2-aminophenol, 3-amino-4-hydroxyanisole, asinex-reag bas 13015559, zlchem 183, acmc-1cs0c, 2-azanyl-4-methoxy-phenol, phenol,2-amino-4-methoxy
PubChem CID 1419108
IUPAC navn 2-amino-4-methoxyphenol
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-methoxyphenol
Smeltepunkt 135°C to 137°C
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 139.16
Procent renhed 97%