Få mere at vide
2-Amino-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid hydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15470496
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15470496 250 mg 250mg
15460496 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15470496 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53234.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 380430-55-7
Molekylær formel C8H11BClNO4
Molekylvægt (g/mol) 231.439
MDL nummer MFCD02258941
InChI nøgle IDUSDMZTKZZVAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methoxycarbonyl phenyl boronic acid hydrochloride, 2-amino-4-methoxycarbonyl phenylboronic acid hydrochloride, 2-amino-4-methoxycarbonylphenylboronic acid, hcl, 2-amino-4-methoxycarbonylphenyl boronic acid hydrochloride, 2-amino-4-methoxycarbonylphenylboronic acid hydrochloride, 2-amino-4-methoxycarbonyl boronic acid hydrochloride, 2-borono-5-methoxycarbonyl aniline hydrochloride, 4-methoxycarbonyl-2-aminophenylboronic acid hydrochloride, methyl 3-amino-4-boronobenzoate hydrochloride, 2-amino-4-methoxycarbonyl benzeneboronic acid hydrochloride
PubChem CID 16427083
IUPAC navn (2-amino-4-methoxycarbonylphenyl)boronic acid;hydrochloride
SMIL B(C1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)N)(O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid hydrochloride
Smeltepunkt 200°C to 204°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 231.44
Procent renhed 95%