Få mere at vide
2-amino-4-methoxybenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30325607
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30325607 1 g
1 options
Artikelnummer. 30325607 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5850201G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-methoxybenzoic Acid
CAS 4294-95-5
Molekylær formel C8 H9 N O3
Mængde 1 g
Synonym 2-Amino-4-methoxybenzoic Acid, NSC 517873
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMIL COc1ccc(C(=O)O)c(N)c1
IUPAC navn 2-amino-4-methoxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 167.162
Formel vægt 167.058