missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine, TRC

Artikelnummer. 30328332
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30328332 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30328332 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA616880100G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine
CAS 1668-54-8
Molekylær formel C5 H8 N4 O
Mængde 100 g
Synonym s-Triazine, 2-amino-4-methoxy-6-methyl- (7CI,8CI), 4-Methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-amine, 2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine, 2-Amino-4-methoxy-6-methyl-s-triazine, 2-Amino-4-methyl-6-methoxy-1,3,5-triazine, 2-Amino-4-methyl-6-methoxy-s-triazine, 2-Methoxy-4-methyl-6-amino-1,3,5-triazine, 2-Methyl-4-amino-6-methoxy-s-triazine, A 4098, CV 399, IN-A 4098, CGA150829
InChI formel InChI=1S/C5H8N4O/c1-3-7-4(6)9-5(8-3)10-2/h1-2H3,(H2,6,7,8,9)
SMIL COc1nc(C)nc(N)n1
IUPAC navn 4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 140.14
Formel vægt 140.0698
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.