missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine |
| CAS | 1668-54-8 |
| Molekylær formel | C5 H8 N4 O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | s-Triazine, 2-amino-4-methoxy-6-methyl- (7CI,8CI), 4-Methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-amine, 2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine, 2-Amino-4-methoxy-6-methyl-s-triazine, 2-Amino-4-methyl-6-methoxy-1,3,5-triazine, 2-Amino-4-methyl-6-methoxy-s-triazine, 2-Methoxy-4-methyl-6-amino-1,3,5-triazine, 2-Methyl-4-amino-6-methoxy-s-triazine, A 4098, CV 399, IN-A 4098, CGA150829 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N4O/c1-3-7-4(6)9-5(8-3)10-2/h1-2H3,(H2,6,7,8,9) |
| SMIL | COc1nc(C)nc(N)n1 |
| IUPAC navn | 4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.14 |
| Formel vægt | 140.0698 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?