Få mere at vide
2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine |
| CAS | 1668-54-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C5 H8 N4 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N4O/c1-3-7-4(6)9-5(8-3)10-2/h1-2H3,(H2,6,7,8,9) |
| SMIL | COc1nc(C)nc(N)n1 |
| IUPAC navn | 4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-amine |
| Vis mere |