Få mere at vide
2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321999
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30321999 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30321999 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10204000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine
CAS 1668-54-8
Analyt- eller komponentnavne 2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C5 H8 N4 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C5H8N4O/c1-3-7-4(6)9-5(8-3)10-2/h1-2H3,(H2,6,7,8,9)
SMIL COc1nc(C)nc(N)n1
IUPAC navn 4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-amine
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 140.14
Mængde 1 ml
Formel vægt 140.0698 g/mol