missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Amino-4-methoxy-3-nitropyridine, TRC

Artikelnummer. 30315591
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30315591 50 mg
30308918 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30315591 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61194750MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-methoxy-3-nitropyridine
CAS 84487-08-1
Molekylær formel C6 H7 N3 O3
Mængde 50 mg
Synonym 4-Methoxy-3-nitro-2-pyridinamine, 2-Amino-4-methoxy-3-nitropyridine
InChI formel InChI=1S/C6H7N3O3/c1-12-4-2-3-8-6(7)5(4)9(10)11/h2-3H,1H3,(H2,7,8)
SMIL COc1ccnc(N)c1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 4-methoxy-3-nitropyridin-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 169.14
Formel vægt 169.0487
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.