missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-4-methoxy-3-nitropyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4-methoxy-3-nitropyridine |
| CAS | 84487-08-1 |
| Molekylær formel | C6 H7 N3 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Methoxy-3-nitro-2-pyridinamine, 2-Amino-4-methoxy-3-nitropyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N3O3/c1-12-4-2-3-8-6(7)5(4)9(10)11/h2-3H,1H3,(H2,7,8) |
| SMIL | COc1ccnc(N)c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 4-methoxy-3-nitropyridin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.14 |
| Formel vægt | 169.0487 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?