Få mere at vide
2-Amino-4-imino-2-thiazolin hydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 11397605
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397605 25 g 25g
11387605 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397605 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05844.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 36518-76-0 | C3H6ClN3S | 151,612 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36518-76-0
Molekylær formel C3H6ClN3S
Molekylvægt (g/mol) 151.612
MDL nummer MFCD00012721
InChI nøgle ANDLBJXZBLTCDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-imino-2-thiazoline hydrochloride, 2,4-diiminothiazolidine hydrochloride, 2-imino-2,5-dihydrothiazol-4-amine hydrochloride, 2-imino-5h-1,3-thiazol-4-amine hydrochloride, 4-imino-5h-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride, acmc-1aeug, 4-imino-1,3-thiazoline-2-ylamine, chloride, 4-imino-4,5-dihydrothiazol-2-amine hydrochloride
PubChem CID 2723857
IUPAC navn 2-imino-5H-1,3-thiazol-4-amin;hydrochlorid
SMIL C1C(=NC(=N)S1)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-imino-2-thiazoline hydrochloride
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 25 g
Beilstein 5109728
Formel vægt 151.62
Procent renhed 99%