Få mere at vide
2-Amino-4-hydroxyquinoline hydrate, 97%, water <12%
Artikelnummer. 11373356
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11373356 1 g 1g
11383356 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373356 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12760.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42712-64-1 | C9H8N2O | 160.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42712-64-1
Molekylær formel C9H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 160.18
MDL nummer MFCD00052386
InChI nøgle LWGUCIXHBVVATR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoquinolin-4-ol, 4-quinolinol, 2-amino, 2-amino-4-hydroxyquinoline, 2-aminoquinolin-4 1h-one, 2-amino-4-1h-quinolinone, 2-amino-quinolin-4-ol, 2-amino-4 1h-quinolinone, 4 1h-quinolinone, 2-amino, 2-?aminoquinolin-?4-?ol, aminoquinolinol
PubChem CID 594793
IUPAC navn 2-amino-lH-quinolin-4-on
SMIL NC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-hydroxyquinoline hydrate
Smeltepunkt ∽298°C (decomposition)
Assay Procent Noter vand≈ 10 %
Mængde 1 g
Beilstein 124785
Formel vægt 160.18 (Anhydrous)
Procent renhed 97%