Få mere at vide
2-amino-4-hydroxypyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452219
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15452219 1 g 1g
15462219 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452219 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64836.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33631-05-9 | C5H6N2O | 110.116 g/mol
Ansat som et vigtigt mellemprodukt til råmateriale til organisk syntese, agrokemisk, farmaceutisk og farvestofområdet
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse Anvendes som et vigtigt mellemprodukt
til råmateriale til organisk syntese, agrokemiske, farmaceutiske
og
farvestofområdet Opløselighed
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33631-05-9
Molekylær formel C5H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 110.116
MDL nummer MFCD04114161
InChI nøgle HQNIMNQVKVPZES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-hydroxypyridine, 2-aminopyridin-4-ol, 2-amino-4-pyridinol, 4-pyridinol, 2-amino, 2-amino-pyridin-4-ol, zlchem 31, pubchem6677, acmc-1acz5, 4-hydroxypyridine-2-amine, 2-aminopyridin-4 1h-one
PubChem CID 820936
IUPAC navn 2-amino-lH-pyridin-4-on
SMIL C1=CNC(=CC1=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-hydroxypyridine
Farve Gul
Mængde 1 g
Beilstein 385930
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 110.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof