missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Amino-4'-hydroxyacetophenone hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30309999
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30309999 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30309999 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6087755G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4'-hydroxyacetophenone hydrochloride
CAS 19745-72-3
Molekylær formel C8H9NO2 . HCl
Mængde 5 g
Synonym 2-Amino-1-(4-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride, 2-Amino-4'-Hydroxyacetophenone Hydrochloride, ?-Amino-4-hydroxyacetophenone Hydrochloride, ?-Amino-p-hydroxyacetophenone Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2.ClH/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6;/h1-4,10H,5,9H2;1H
SMIL O=C(C1=CC=C(C=C1)O)CN.Cl
IUPAC navn 2-amino-1-(4-hydroxyphenyl)ethan-1-one hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 187.63
Formel vægt 187.04
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.